Imprimer
Sulfure de dipropyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
B23155.14 B23155.22 B23155.36
B23155.14EA 72.9 EUR
B23155.14 B23155.22 B23155.36
Sulfure de dipropyle ≥98%
Sulfure de dipropyle
Purity: 98+% CAS No.: 111-47-7 Molecular Formula: (CH3CH2CH2)2S Formula Weight: 118.24 Flash Point: 28°(82°F) Refractive Index: 1.4487 Odour: Stench Melting Point: -102° Boiling Point: 141-142° Beilstein Reference: 1719002 Merck Reference: 14,7868 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00009379
Formule: C₆H₁₄S
MW: 118.24 g/mol
Point d'ébullition: 141…142 °C
Point de fusion: –102 °C
Densité: 0.838
Point d'éclair: 28 °C (82 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009379
Numéro CAS: 111-47-7
EINECS: 203-873-8
ONU: 1993
Merck Index: 12,08053