Sulfure de dioctyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 2690-08-6
Molecular Formula: [CH3(CH2)7]2S
Formula Weight: 258.51
Flash Point: 160°(320°F)
Refractive Index: 1.4624
Odour: Stench
Melting Point: 0-1°
Boiling Point: 179-180°/10mm
Beilstein Reference: 1701624
MDL No.: MFCD00009566
Formule:
C₁₆H₃₄S Point d'ébullition: 179…180 °C (10 mmHg) Point de fusion: 0…1 °C Densité: 0,844 Point d'éclair: 160 °C (320 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009566 Numéro CAS: 2690-08-6 EINECS: 220-259-5 ONU: 3334 ADR: 9, |