Imprimer
Disulfure de dioctadécyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
B21978.03 B21978.06 B21978.14
B21978.03EA 37.1 EUR
B21978.03 B21978.06 B21978.14
Disulfure de dioctadécyle ≥98%
Disulfure de dioctadécyle
Purity: 98% CAS No.: 2500-88-1 Molecular Formula: CH3(CH2)17S-S(CH2)17CH3 Formula Weight: 571.11 Odour: Unpleasant Melting Point: 60-64° Beilstein Reference: 1715376 MDL No.: MFCD00026687
Formule: C₃₆H₇₄S₂
Point de fusion: 60…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026687
Numéro CAS: 2500-88-1
EINECS: 219-702-5