Imprimer
Disulfure de diméthyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
L09679.30 L09679.0B
L09679.30EA 35.4 EUR
L09679.30 L09679.0B
Disulfure de diméthyle ≥99%
Disulfure de diméthyle
Purity: 99% CAS No.: 624-92-0 Molecular Formula: C2H6S2 Formula Weight: 94.20 Flash Point: 10°(50°F) Refractive Index: 1.5253 Odour: Stench Melting Point: -85° Boiling Point: 108-109° Beilstein Reference: 1730824 UN No.: 2381 MDL No.: MFCD00008561
Formule: C₂H₆S₂
Point d'ébullition: 108…109 °C
Point de fusion: –85 °C
Densité: 1,046
Point d'éclair: 10 °C (50 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008561
Numéro CAS: 624-92-0
EINECS: 210-871-0
ONU: 2381
ADR: 3,II