Imprimer
Disulfure de diméthyle 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
165590010 165592500 165590025 165590500
ACRO165590010EA 80.5 EUR
ACRO165590010 ACRO165592500 ACRO165590025 ACRO165590500
Disulfure de diméthyle 99%
Disulfure de diméthyle
Formule: C₂H₆S₂
Point d'ébullition: 108…110 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –85 °C
Densité: 1,0625 g/cm³
Point d'éclair: 16 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008561
Numéro CAS: 624-92-0
EINECS: 210-871-0
ONU: 2381
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5243 to 1.5263 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.06 %
GC ≤1 % (Methylmercaptan content)