Imprimer
Sulfure de diéthyle 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
L03493.09 L03493.22
L03493.09EA 51.6 EUR
L03493.09 L03493.22
Sulfure de diéthyle 96%
Sulfure de diéthyle
Purity: 96% CAS No.: 352-93-2 Molecular Formula: CH3CH2SCH2CH3 Formula Weight: 90.19 Flash Point: -10°(14°F) Refractive Index: 1.4420 Odour: Garlic-like Melting Point: -104° Boiling Point: 90-92° Beilstein Reference: 1696909 Merck Reference: 14,3854 UN No.: 2375 MDL No.: MFCD00009270
Formule: C₄H₁₀S
Point d'ébullition: 90…92 °C
Point de fusion: –104 °C
Densité: 0,835
Point d'éclair: –10 °C (14 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009270
Numéro CAS: 352-93-2
EINECS: 206-526-9
ONU: 2375
ADR: 3,II
Merck Index: 14,3854