Imprimer
Disulfure de dibutyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Dibutyldisulphide, n-Butyl disulphide
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.20242.0025 8.20242.0100 8.20242.0010
8.20242.0025EA 52.9 EUR
8.20242.0025 8.20242.0100 8.20242.0010
Disulfure de dibutyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Disulfure de dibutyle
Formule: C₈H₁₈S₂
MW: 178.36 g/mol
Point d'ébullition: 229
Point de fusion: –94 °C
Densité: 0.9371 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009467
Numéro CAS: 629-45-8
EINECS: 211-091-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -94 °C
Molar Mass 178.35 g/mol
Boiling Point 229 - 233 °C
Flash Point 93 °C
Refractive Index 1.492 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.8 %(V)
Density 0.94 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Butyl disulfide
Hill Formula C8H18S2
Chemical Formula CH3(CH2)3SS(CH2)3CH3