Diméthylsulfoxyde ≥99.5%, BioChemica® réactif de culture cellulaire
Fournisseur: PanReac AppliChem
Synonyms:
Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
A3672.0050
A3672.0100
A3672.0250
A3672.0050EA
34.1
EUR
A3672.0050
A3672.0100
A3672.0250
Diméthylsulfoxyde ≥99.5%, BioChemica® réactif de culture cellulaire
Diméthylsulfoxyde
Formule:
(CH₃)₂SO MW: 78.14 g/mol Point d'ébullition: 189 Point de fusion: 18.5 Densité: 1.101 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 87 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002089 Numéro CAS: 67-68-5 EINECS: 200-664-3 Merck Index: 13,03285 |
|
Résultats des tests de spécification
Pyrogen test | passes test |
Assay (GC) | min. 99.5 % |
Free acid | max. 0.001 % |
Non-volatile matter | max. 0.001 % |
Total P | max. 0.00001 % |
Total Si | max. 0.00002 % |
Water (K.F.) | max. 0.1 % |
Ca | max. 0.0001 % |
Cu | max. 0.00005 % |
Fe | max. 0.0001 % |
K | max. 0.00005 % |
MG | max. 0.00005 % |
NA | max. 0.0002 % |
PB | max. 0.00002 % |
Zn | max. 0.00002 % |