Imprimer
Diméthylsulfoxyde 99,9 ACS
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
0231-500MLEA 155 EUR
0231-500ML 0231-4L
Diméthylsulfoxyde 99,9 ACS
Diméthylsulfoxyde
Formule: (CH₃)₂SO
MW: 78.14 g/mol
Point d'ébullition: 189 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 18.5 °C
Densité: 1.101 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 87
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002089
Numéro CAS: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
ATTEINDRE: 01-2119431362-50
Merck Index: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Abs.@270 nm <0.4
Abs.@290 nm ≤0.18
Abs.@310 nm ≤0.06
Abs.@330nm ≤0.02
Abs.@350 – 400 nm ≤0.01
Purity ≥99.9%
Residue After Evaporation ≤0.01%
Titrable Free Acid ≤0.001 meq/g
Water (KF) ≤0.1%