Imprimer
Diméthylsulfoxyde 99
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
A13280.36 A13280.0C A13280.0E
A13280.36EA 35.4 EUR
A13280.36 A13280.0C A13280.0E
Diméthylsulfoxyde 99
Diméthylsulfoxyde
Purity: 99+% CAS No.: 67-68-5 Molecular Formula: C2H6OS Formula Weight: 78.13 Flash Point: 87°(189°F) Refractive Index: 1.4790 Odour: Mild Melting Point: 18.4° Boiling Point: 189° Beilstein Reference: 506008 Merck Reference: 14,3259 MDL No.: MFCD00002089
Formule: (CH₃)₂SO
MW: 78.14 g/mol
Point d'ébullition: 189 °C
Point de fusion: 18.4 °C
Densité: 1.101
Point d'éclair: 87 °C (189 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002089
Numéro CAS: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 14,3259
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM