Diméthylsulfoxyde ≥99.9% pour spectrophotométrie
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
|
32434.K2
32434.M1
32434.K2EA
133
EUR
32434.K2
32434.M1
Diméthylsulfoxyde ≥99.9% pour spectrophotométrie
Diméthylsulfoxyde
Purity: 99.9+%
CAS No.: 67-68-5
Molecular Formula: (CH3)2SO
Formula Weight: 78.13
Flash Point: 87°(189°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.101
Refractive Index: 1.4790
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Mild
Melting Point: 18.4°
Boiling Point: 189°
Beilstein Reference: 506008
Merck Reference: 14,3259
MDL No.: MFCD00002089
Formule:
(CH₃)₂SO Point d'ébullition: 189 °C Point de fusion: 18.4 °C Densité: 1.101 Point d'éclair: 87 °C (189 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002089 Numéro CAS: 67-68-5 EINECS: 200-664-3 Merck Index: 14,3259 |