Diméthylsulfoxyde 99.9% Spectroscopy
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
167850010
167850025
167851000
167852500
ACRO167850010EA
136
EUR
ACRO167850010
ACRO167850025
ACRO167851000
ACRO167852500
Diméthylsulfoxyde 99.9% Spectroscopy
Diméthylsulfoxyde
Formule:
(CH₃)₂SO MW: 78.14 g/mol Point d'ébullition: 189 Point de fusion: 18.4 °C Densité: 1.1 g/cm³ Point d'éclair: 87 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002089 Numéro CAS: 67-68-5 EINECS: 200-664-3 Merck Index: 13,03285 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.1 % |
GC | ≥99.85 % |
UV | at 360 nm A: ≤0.01 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.005 % |