Imprimer
Disulfirame ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
B20721.0B B20721.0I B20721.22 B20721.30
B20721.0BEA 124 EUR
B20721.0B B20721.0I B20721.22 B20721.30
Disulfirame ≥97%
Disulfirame
Purity: 97% CAS No.: 97-77-8 Molecular Formula: C10H20N2S4 Formula Weight: 296.54 Melting Point: 69-72° Boiling Point: 117°/17mm Merck Reference: 14,3364 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00009048
Formule: C₁₀H₂₀N₂S₄
Point d'ébullition: 117 °C (17 mmHg)
Point de fusion: 69…72 °C
Densité: 1.300
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009048
Numéro CAS: 97-77-8
EINECS: 202-607-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,3364