Disulfirame 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
138120250
138125000
138120025
ACRO138120250EA
20.3
EUR
ACRO138120250
ACRO138125000
ACRO138120025
Disulfirame 97%
Disulfirame
Formule:
C₁₀H₂₀N₂S₄ Point d'ébullition: 117 °C (23hPa) Point de fusion: 70…74 °C Densité: 1.34 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009048 Numéro CAS: 97-77-8 EINECS: 202-607-8 ONU: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,03399 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to cream to light yellow Crystalline powder or crystals or granules |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 67 to 74 °C |
Water | ≤1.0 % (KF) |
HPLC | ≥96.0 % |
Ash | ≤0.3 % (900°C) |