Acide amidosulfonique
Fournisseur: Roth Carl
|
Attention
|
Synonyms:
Aminosulphonic acid, Amidosulphuric acid, Amidosulphuric Acid, Sulphamic acid, Amidosulphonic acid, Sulphamidic acid
P725.1
P725.2
ROTHP725.1EA
41.9
EUR
ROTHP725.1
ROTHP725.2
Acide amidosulfonique
Acide amidosulfonique
Formule:
H₃NO₃S MW: 97.09 g/mol Point d'ébullition: 247 Point de fusion: 205 Densité: 2.15 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011603 Numéro CAS: 5329-14-6 EINECS: 226-218-8 ONU: 2967 ADR: 8 III Merck Index: 13,09006 |