Acide amidosulfonique ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
|
Attention
|
20672.187EA
43.5
EUR
20672.187
20672.234
20672.297
Acide amidosulfonique ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Acide amidosulfonique
Formule:
H₃NO₃S Point d'ébullition: 247 °C (1013 hPa) Point de fusion: 205 °C Densité: 2.15 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011603 Numéro CAS: 5329-14-6 EINECS: 226-218-8 ONU: 2967 ADR: 8,III Merck Index: 13,09006 |
|
Résultats des tests de spécification
Assay | Min. 99.5 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Ignition residue | Max. 0.02 % |
Cl (Chloride) | Max. 10 ppm |
NO3 (Nitrate) | Max. 20 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 0.1 % |
Fe (Iron) | Max. 5 ppm |