Imprimer
Acide amidosulfonique, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Aminosulphonic acid, Amidosulphuric acid, Amidosulphuric Acid, Sulphamic acid, Amidosulphonic acid, Sulphamidic acid
MQ300
1.00103.0100 1.00103.0250 1.00103.5000
1.00103.0100EA 80.2 EUR
1.00103.0100 1.00103.0250 1.00103.5000
Acide amidosulfonique, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Acide amidosulfonique
Formule: H₃NO₃S
MW: 97.09 g/mol
Point d'ébullition: 247
Point de fusion: 205
Densité: 2.15 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011603
Numéro CAS: 5329-14-6
EINECS: 226-218-8
ONU: 2967
ADR: 8 III
Merck Index: 13,09006
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afa0500786be69d531cdf06f8e67548e6f67b23f&vid=73aa20196fbabf965e4375f2cf3675e2f513ee59&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 213 g/l (20 °C)
Melting Point 205 °C (decomposition)
Molar Mass 97.08 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Density 2.13 g/cm3 (20 °C)
pH 1.2 (10 g/l, H2O)