Imprimer
Acide amidosulfonique 99,3-100,3 Dried ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Aminosulphonic acid, Amidosulphuric acid, Amidosulphuric Acid, Sulphamic acid, Amidosulphonic acid, Sulphamidic acid
33233.22 33233.36
33233.22EA 44.2 EUR
33233.22 33233.36
Acide amidosulfonique 99,3-100,3 Dried ACS
Acide amidosulfonique
Purity: 99.3-100.3% CAS No.: 5329-14-6 Molecular Formula: H2NSO3H Formula Weight: 97.09 Physical Form: Crystalline Density: 2.12 pH: 1.2 Melting Point: ca 205° dec. Merck Reference: 14,8921 UN No.: 2967 MDL No.: MFCD00011603
Formule: H₃NO₃S
MW: 97.09 g/mol
Point d'ébullition: 247
Point de fusion: ∼ 205 °C (déc.)
Densité: 2.12
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011603
Numéro CAS: 5329-14-6
EINECS: 226-218-8
ONU: 2967
ADR: 8 III
Merck Index: 14,8921
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afa0500786be69d531cdf06f8e67548e6f67b23f&vid=73aa20196fbabf965e4375f2cf3675e2f513ee59&prid=web&clid=SAPDAM