Imprimer
Dichlorure de seleninyle ≥99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Selenium dichloride oxide, Selenium oxychloride
68108.AB 68108.AC
68108.ABEA 407 EUR
68108.AB 68108.AC
Dichlorure de seleninyle ≥99% (base métaux)
Dichlorure de seleninyle
Purity: 99% CAS No.: 7791-23-3 Molecular Formula: SeOCl2 Formula Weight: 165.87 Physical Form: Liquid Density: 2.42 Refractive Index: 1.651 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Yellow Melting Point: 8.5° Boiling Point: 176.4° Solubility: Decomposes in water forming HCl and H2SeO3 Merck Reference: 14,8435 UN No.: 2879 MDL No.: MFCD00016327
Formule: Cl₂OSe
MW: 165.86 g/mol
Point d'ébullition: 176.4 °C
Point de fusion: 8.5
Densité: 2.42
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016327
Numéro CAS: 7791-23-3
EINECS: 232-244-0
ONU: 2879
ADR: 8 I
Merck Index: 14,8435