Imprimer
Ammonium sulfate
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
3746.1 3746.2 3746.3 3746.4 3746.5
ROTH3746.1EA 0 EUR
ROTH3746.1 ROTH3746.2 ROTH3746.3 ROTH3746.4 ROTH3746.5
Ammonium sulfate
Ammonium sulfate
Formule: (NH₄)₂SO₄
MW: 132.14 g/mol
Point de fusion: 336…339 °C
Densité: 1.78 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003391
Numéro CAS: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
ATTEINDRE: 01-2119455044-46
Merck Index: 13,00559