Ammonium sulfate, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO analysis_for, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms:
Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
MQ300
1.01217.0100
1.01217.1000
1.01217.5000
1.01217.9025
1.01217.0100EA
39.2
EUR
1.01217.0100
1.01217.1000
1.01217.5000
1.01217.9025
Ammonium sulfate, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO analysis_for, Supelco®
Ammonium sulfate
Formule:
(NH₄)₂SO₄ MW: 132.14 g/mol Point de fusion: 336…339 °C Densité: 1.78 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003391 Numéro CAS: 7783-20-2 EINECS: 231-984-1 ATTEINDRE: 01-2119455044-46 Merck Index: 13,00559 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 754 g/l (20 °C) |
Molar Mass | 132.14 g/mol |
Bulk Density | 850 kg/m3 |
Density | 1.77 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5 (100 g/l, H2O) |