Imprimer
Ammonium hexafluorosilicate ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Ammonium silicofluoride Ammonium hexafluorosilicate, Ammonium fluorosilicate, Ammomium fluosilicate
43184.09 43184.30 43184.18
43184.09EA 87.4 EUR
43184.09 43184.30 43184.18
Ammonium hexafluorosilicate ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Ammonium hexafluorosilicate
Purity: 99.999% CAS No.: 16919-19-0 Molecular Formula: (NH4)2SiF6 Formula Weight: 178.14 Physical Form: Crystalline Melting Point: dec. UN No.: 2854 MDL No.: MFCD00010887
Formule: H₈F₆N₂Si
MW: 178.15 g/mol
Point de fusion: Déc.
Densité: 2.01 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010887
Numéro CAS: 16919-19-0
EINECS: 240-968-3
ONU: 2854
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,527