Ammonium thiocyanate
Fournisseur: Roth Carl
|
Attention
|
4477.1
4477.2
4477.3
4477.4
ROTH4477.1EA
19.5
EUR
ROTH4477.1
ROTH4477.2
ROTH4477.3
ROTH4477.4
Ammonium thiocyanate
Ammonium thiocyanate
Formule:
NH₄SCN Point de fusion: 150 °C Densité: 1,305 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011428 Numéro CAS: 1762-95-4 EINECS: 217-175-6 Merck Index: 13,00564 |