Imprimer
Ammonium thiocyanate 99+%, très pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Thiocyanic acid ammonium salt, Ammonium rhodanide, Ammonium sulphocyanate
206500010 206505000 206500025 206500100
ACRO206500010EA 86.1 EUR
ACRO206500010 ACRO206505000 ACRO206500025 ACRO206500100
Ammonium thiocyanate 99+%, très pur
Ammonium thiocyanate
Formule: NH₄SCN
MW: 76.12 g/mol
Point de fusion: 149 °C
Densité: 1.3 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011428
Numéro CAS: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6
Merck Index: 13,00564
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystals
Titration Argentometric ≥99.0 % (on dried basis)
Water ≤1.0 %
pH 4.0 to 6.0 (5 % in water)
Iron (Fe) ≤2 ppm