Ammonium persulfate (APS), EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
1.01201.0500
1.01201.1000
1.01201.5000
1.01201.9050
1.01201.9012
1.01201.0500EA
52.6
EUR
1.01201.0500
1.01201.1000
1.01201.5000
1.01201.9050
1.01201.9012
Ammonium persulfate (APS), EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Ammonium persulfate (APS)
Formule:
(NH₄)₂S₂O₈ Point de fusion: 120 °C Densité: 1,98 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003390 Numéro CAS: 7727-54-0 EINECS: 231-786-5 ONU: 1444 ADR: 5.1,III Merck Index: 13,00545 |
|
Résultats des tests de spécification
Solubility | 620 g/l (20 °C) |
Melting Point | 120 °C (decomposition) |
Molar Mass | 228.19 g/mol |
Bulk Density | 900 kg/m3 |
Density | 1.98 g/cm3 (20 °C) |
pH | 3.2 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 5.1 |
Hazard Class Description | Oxidizer |