Ammonium persulfate (APS) 99+% pour la biologie moléculaire sans DNAse, RNAse, et protéase
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Peroxidisulphuric acid diammonium salt, Ammonium persulphate
327081000
327085000
ACRO327081000EA
41
EUR
ACRO327081000
ACRO327085000
Ammonium persulfate (APS) 99+% pour la biologie moléculaire sans DNAse, RNAse, et protéase
Ammonium persulfate (APS)
Formule:
(NH₄)₂S₂O₈ MW: 228.2 g/mol Point de fusion: 120 °C (déc.) Densité: 1.98 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003390 Numéro CAS: 7727-54-0 EINECS: 231-786-5 ONU: 1444 ADR: 5.1 III Merck Index: 13,00545 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Powder |
Titration Iodometric | ≥99 % |
Acidity | ≤0.2 % (H2SO4) |
Dnase,Rnase,Protease activity | none detected |
Chloride (Cl) | ≤20 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤50 ppm |