Imprimer
Ammonium dihydrogénophosphate, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Ammonium phosphate, monobasic, Ammonium Phosphate Monobasic, Ammonium dihydrogenphosphate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
1.01126.0500 1.01126.9050 1.01126.5000
1.01126.0500EA 38.34 EUR
1.01126.0500 1.01126.9050 1.01126.5000
Ammonium dihydrogénophosphate, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Ammonium dihydrogénophosphate
Formule: NH₄H₂PO₄
MW: 115.03 g/mol
Point de fusion: 190
Densité: 1.8 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003396
Numéro CAS: 7722-76-1
EINECS: 231-764-5
Merck Index: 13,00547
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 368 g/l (20 °C)
Melting Point 190 °C
Molar Mass 115.02 g/mol
Bulk Density 800 - 1100 kg/m3
Vapor Pressure 0.066 hPa (125 °C)
Density 1.80 g/cm3 (20 °C)
pH 3.8 - 4.4 (50 g/l, H2O, 20 °C)