Imprimer
Ammonium dihydrogénophosphate 99.9% (sur base traces de métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
193701000 193705000 193700025
ACRO193701000EA 36.2 EUR
ACRO193701000 ACRO193705000 ACRO193700025
Ammonium dihydrogénophosphate 99.9% (sur base traces de métaux)
Ammonium dihydrogénophosphate
Formule: NH₄H₂PO₄
Point de fusion: 190 °C
Densité: 1,8 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003396
Numéro CAS: 7722-76-1
EINECS: 231-764-5
Merck Index: 13,00547
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.1 %