Imprimer
di-Ammonium hydrogénoorthophosphate
Fournisseur: Roth Carl
P736.1 P736.2
ROTHP736.1EA 81.5 EUR
ROTHP736.1 ROTHP736.2
di-Ammonium hydrogénoorthophosphate
di-Ammonium hydrogénoorthophosphate
Formule: (NH₄)₂HPO₄
Point de fusion: 185 °C
Densité: 1,619 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010891
Numéro CAS: 7783-28-0
EINECS: 231-987-8
ATTEINDRE: 01-2119490974-22
Merck Index: 13,00546