di-Ammonium hydrogénoorthophosphate, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms:
Diammonium hydrogen orthophosphate, Ammonium hydrogen phosphate, di-Ammonium hydrogen phosphate, Ammonium Phosphate, Ammonium biphosphate, Fyrex, Ammonium phosphate dibasic, Ammonium monohydrogen phosphate, Diammonium hydrogen phosphate
MQ300
1.01207.0500
1.01207.9050
1.01207.0500EA
52.01
EUR
1.01207.0500
1.01207.9050
di-Ammonium hydrogénoorthophosphate, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
di-Ammonium hydrogénoorthophosphate
Formule:
(NH₄)₂HPO₄ MW: 132.06 g/mol Point de fusion: 185 Densité: 1.619 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010891 Numéro CAS: 7783-28-0 EINECS: 231-987-8 ATTEINDRE: 01-2119490974-22 Merck Index: 13,00546 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 690 g/l (20 °C) |
Molar Mass | 132.05 g/mol |
Bulk Density | 800 - 1000 kg/m3 |
Density | 1.619 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7.6 - 8.2 (100 g/l, H2O, 20 °C) |