Imprimer
Ammonium iodure 99, Puriss., Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
03101-1KG 03101-6X1KG
03101-1KGEA 498 EUR
03101-1KG 03101-6X1KG
Ammonium iodure 99, Puriss., Fluka™
Ammonium iodure
Formule: NH₄I
MW: 144.94 g/mol
Point de fusion: 551
Densité: 2.510 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011424
Numéro CAS: 12027-06-4
EINECS: 234-717-7
Merck Index: 13,00531
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.0 %
Loss on drying (105°C) Max. 1 %
Residue on ignition (as sulfate) Max. 0.1 %
pH (5 %, 20°C) 4.5 - 6.5
Arsenic (As) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride and bromide (as Cl) Max. 0.02 %
Iodate (IO₃) Max. 0.01 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %
Thiosulfate (S₂O₃) Max. 0.01 %