Hexafluorogermanate (IV) d'ammonium ≥99.99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
43179.14
43179.06
43179.14EA
271
EUR
43179.14
43179.06
Hexafluorogermanate (IV) d'ammonium ≥99.99% (base métaux)
Hexafluorogermanate (IV) d'ammonium
Purity: 99.99% min
CAS No.: 16962-47-3
Molecular Formula: H8F6GeN2
Formula Weight: 222.71
Physical Form: Crystalline
Density: 2.564
Appearance: White
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00010880
Formule:
H₈F₆GeN₂ Point de fusion: 380 °C Densité: 2,564 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010880 Numéro CAS: 16962-47-3 EINECS: 241-037-4 ONU: 3288 ADR: 6.1,III |