Imprimer
Ammonium carbonate, très pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Salt of hartshorn
390290010 390290025
ACRO390290010EA 45.9 EUR
ACRO390290010 ACRO390290025
Ammonium carbonate, très pur
Ammonium carbonate
Formule: (NH₄)₂CO₃
MW: 96.09 g/mol
Point de fusion: 58 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010890
Numéro CAS: 506-87-6
EINECS: 208-058-0
Merck Index: 13,00508
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder or crystals and/or chunks
Non-volatile matter ≤100 ppm
Titration with HCl ≥30.5 % (NH3)
Chloride (Cl) ≤30 ppm
Sulfate (SO4) ≤30 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm