Imprimer
Tétrafluoroborate d'ammonium ≥99.5% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Ammonium fluoroborate, ammonium fluoborate ammonium borofluoride ammonium fluoroborate [qr] ammonium tetrafluoroborate
35831.30 35831.A1
35831.30EA 111 EUR
35831.30 35831.A1
Tétrafluoroborate d'ammonium ≥99.5% (base métaux)
Tétrafluoroborate d'ammonium
Purity: 99.5% CAS No.: 13826-83-0 Molecular Formula: NH4BF4 Formula Weight: 104.84 Physical Form: -20 Mesh Density: 1.871 Appearance: White Odour: Ammonia-like Melting Point: 220° subl. UN No.: 3260 MDL No.: MFCD06245785
Formule: H₄BF₄N
MW: 104.84 g/mol
Point de fusion: 220 °C (subl.)
Densité: 1.871
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06245785
Numéro CAS: 13826-83-0
EINECS: 237-531-4
ONU: 3260
ADR: 8 III