Tétrafluoroborate d'ammonium ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Ammonium fluoroborate, ammonium fluoborate ammonium borofluoride ammonium fluoroborate [qr] ammonium tetrafluoroborate
11488.36
11488.A3
11488.36EA
65.2
EUR
11488.36
11488.A3
Tétrafluoroborate d'ammonium ≥97%
Tétrafluoroborate d'ammonium
Purity: 97%
CAS No.: 13826-83-0
Molecular Formula: NH4BF4
Formula Weight: 104.84
Physical Form: Powder
Density: 1.871
Appearance: White
Odour: Ammonia-like
Melting Point: 220° subl.
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD06245785
Formule:
H₄BF₄N MW: 104.84 g/mol Point de fusion: 220 °C (subl.) Densité: 1.871 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06245785 Numéro CAS: 13826-83-0 EINECS: 237-531-4 ADR: 8 III |