Imprimer
Bromure de tétraphénylphosphonium 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
204020050 204020250 204021000
ACRO204020050EA 25.6 EUR
ACRO204020050 ACRO204020250 ACRO204021000
Bromure de tétraphénylphosphonium 99%
Bromure de tétraphénylphosphonium
Formule: C₂₄H₂₀BrP
MW: 419.3 g/mol
Point de fusion: 295…299 °C
Point d'éclair: 260 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011915
Numéro CAS: 2751-90-8
EINECS: 220-393-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 296 to 300 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %