Imprimer
Triphénylphosphine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.08270.0005 8.08270.0250 8.08270.1000 8.08270.9025
8.08270.0005EA 26.3 EUR
8.08270.0005 8.08270.0250 8.08270.1000 8.08270.9025
Triphénylphosphine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Triphénylphosphine
Formule: C₁₈H₁₅P
Point d'ébullition: 377 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 79 °C
Densité: 1,194 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003043
Numéro CAS: 603-35-0
EINECS: 210-036-0
Merck Index: 12,09873
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility  - 0.0001 g/l (25 °C)
Melting Point 78.5 - 81.5 °C
Molar Mass 262.29 g/mol
Bulk Density 500 - 600 kg/m3
Boiling Point 195 - 205 °C (7 hPa)
Vapor Pressure 0.01 hPa (88 °C)
Flash Point 182 °C
Density 1.194 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 425 °C