Imprimer
Tris(2-méthylphényl)phosphine ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A12093.06 A12093.03 A12093.14
A12093.06EA 133 EUR
A12093.06 A12093.03 A12093.14
Tris(2-méthylphényl)phosphine ≥98%
Tris(2-méthylphényl)phosphine
Purity: 98+% CAS No.: 6163-58-2 Molecular Formula: C21H21P Formula Weight: 304.37 Melting Point: 122-127° Beilstein Reference: 661212
Formule: C₂₁H₂₁P
Point d'ébullition: 187…192 °C (0,05 mmHg)
Point de fusion: 122…127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008514
Numéro CAS: 6163-58-2
EINECS: 228-193-9