Imprimer
Tris(2-méthylphényl)phosphine 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
422320050 422320010 422320250
ACRO422320050EA 170 EUR
ACRO422320050 ACRO422320010 ACRO422320250
Tris(2-méthylphényl)phosphine 99%
Tris(2-méthylphényl)phosphine
Formule: C₂₁H₂₁P
Point d'ébullition: 187 - 192 °C (0,05 -rr)
Point de fusion: 126…127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008514
Numéro CAS: 6163-58-2
EINECS: 228-193-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 126 °C
GC ≥98.5 %