Chlorodiphénylphosphine 97%, tiges
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
DPPC, Diphenylchlorophosphine
A14241.09
A14241.18
A14241.30
A14241.09EA
33.8
EUR
A14241.09
A14241.18
A14241.30
Chlorodiphénylphosphine 97%, tiges
Chlorodiphénylphosphine
Purity: 97%
CAS No.: 1079-66-9
Molecular Formula: C12H10ClP
Formula Weight: 220.64
Flash Point: 138°(280°F)
Refractive Index: 1.6350
Odour: Acrid
Melting Point: 14-16°
Boiling Point: 318-321°
Beilstein Reference: 512032
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000529
Formule:
C₁₂H₁₀ClP MW: 220.64 g/mol Point d'ébullition: 318…321 °C Point de fusion: 14…16 °C Densité: 1.204 Point d'éclair: 138 °C (280 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000529 Numéro CAS: 1079-66-9 EINECS: 214-093-2 ONU: 3265 ADR: 8 II |