Chlorodiphénylphosphine 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
DPPC, Diphenylchlorophosphine
347300050
347300250
347301000
347305000
ACRO347300050EA
23.5
EUR
ACRO347300050
ACRO347300250
ACRO347301000
ACRO347305000
Chlorodiphénylphosphine 98%
Chlorodiphénylphosphine
Formule:
C₁₂H₁₀ClP MW: 220.64 g/mol Point d'ébullition: 320 °C (760 mmHg) Densité: 1.229 g/cm³ Point d'éclair: 138 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000529 Numéro CAS: 1079-66-9 EINECS: 214-093-2 ONU: 3265 ADR: 8 II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.6350 to 1.6370 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |