Dichloro(phényl)phosphine 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
P,P-Dichlorophenylphosphine, Phenyldichlorophosphine
113661000
113665000
ACRO113661000EA
67.4
EUR
ACRO113661000
ACRO113665000
Dichloro(phényl)phosphine 97%
Dichloro(phényl)phosphine
Formule:
C₆H₅Cl₂P MW: 178.98 g/mol Point d'ébullition: 222 Point de fusion: –51 °C Densité: 1.319 g/cm³ Point d'éclair: 102 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000528 Numéro CAS: 644-97-3 EINECS: 211-425-8 ONU: 2798 ADR: 8 II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5970 to 1.5990 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Phosphate (PO4) | ≤5 ppm |
Calcium (Ca) | ≤300 ppm |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤50 ppm |
Potassium (K) | ≤50 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Silicon dioxide (SiO2) | ≤50 ppm |
Sulfur compounds (as SO4) | ≤0.004 % |
Insoluble matter | ≤0.01 % |