Imprimer
Tétrabutylammonium hydrogénosulfate zS, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Tetrabutylammonium bisulphate, Tetrabutylammonium hydrogensulphate
MQ200
8.18858.0100 8.18858.0500 8.18858.9010
8.18858.0100EA 95.9 EUR
8.18858.0100 8.18858.0500 8.18858.9010
Tétrabutylammonium hydrogénosulfate zS, Sigma-Aldrich®
Tétrabutylammonium hydrogénosulfate
Formule: (C₄H₉)₄NHSO₄
MW: 339.54 g/mol
Point de fusion: 169…172 °C
Densité: 1.01 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00011637
Numéro CAS: 32503-27-8
EINECS: 251-068-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 168 - 174 °C
Molar Mass 339.54 g/mol
Bulk Density 650 kg/m3
pH 1 - 2 (100 g/l, H2O, 20 °C)