Imprimer
Tétrabutylammonium hydrogénosulfate 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Tetrabutylammonium bisulphate, Tetrabutylammonium hydrogensulphate
168380010 168380250 168381000 168382500
ACRO168380010EA 608 EUR
ACRO168380010 ACRO168380250 ACRO168381000 ACRO168382500
Tétrabutylammonium hydrogénosulfate 98%
Tétrabutylammonium hydrogénosulfate
Formule: (C₄H₉)₄NHSO₄
MW: 339.54 g/mol
Point de fusion: 168…172 °C
Numéro MDL: MFCD00011637
Numéro CAS: 32503-27-8
EINECS: 251-068-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 173 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %