Nitrate de tétrabutylammonium ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
43342.14
43342.06
43342.22
43342.36
43342.14EA
161
EUR
43342.14
43342.06
43342.22
43342.36
Nitrate de tétrabutylammonium ≥98%
Nitrate de tétrabutylammonium
Purity: 98%
CAS No.: 1941-27-1
Molecular Formula: [CH3(CH2)3]4NNO3
Formula Weight: 304.48
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00043202
Formule:
C₁₆H₃₆N₂O₃ Point de fusion: 116…118 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00043202 Numéro CAS: 1941-27-1 EINECS: 217-726-0 ONU: 1479 ADR: 5.1,III |