Imprimer
Iodure de tétrabutylphosphonium ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A16792.06 A16792.14
A16792.06EA 53.1 EUR
A16792.06 A16792.14
Iodure de tétrabutylphosphonium ≥98%
Iodure de tétrabutylphosphonium
Purity: 98% CAS No.: 3115-66-0 Molecular Formula: C16H36IP Formula Weight: 386.34 Melting Point: 98-100° MDL No.: MFCD00050246
Formule: C₁₆H₃₆IP
Point de fusion: 98…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00050246
Numéro CAS: 3115-66-0