Imprimer
Fluorure de tétrabutylammonium trihydraté pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.18164.0010 8.18164.0050 8.18164.0005
8.18164.0010EA 43.3 EUR
8.18164.0010 8.18164.0050 8.18164.0005
Fluorure de tétrabutylammonium trihydraté pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fluorure de tétrabutylammonium trihydraté
Formule: C₁₆H₃₆FN·3H₂O
MW: 315.51 g/mol
Point de fusion: 62…63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149981
Numéro CAS: 87749-50-6
EINECS: 207-057-2
ONU: 2811
ADR: 6.1 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 62 - 63 °C
Molar Mass 315.49 g/mol
Synonyms TBAF
Hill Formula C16H36FN * 3H2O
Chemical Formula (CH3CH2CH2CH2)4NF * 3H2O