Fluorure de tétrabutylammonium ∼1 mol/L dans le THF catalyseur de silylation, pour clivage de l'éther silylique
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
T1125-100ML
T1125-25ML
TCIAT1125-100MLEA
172
EUR
TCIAT1125-100ML
TCIAT1125-25ML
Fluorure de tétrabutylammonium ∼1 mol/L dans le THF catalyseur de silylation, pour clivage de l'éther silylique
Fluorure de tétrabutylammonium
Formule:
C₁₆H₃₆FN MW: 261.47 g/mol Densité: 0.903 Point d'éclair: –17°C |
Numéro MDL:
MFCD00011747 Numéro CAS: 429-41-4 EINECS: 207-057-2 ONU: 2924 ADR: 3 II Merck Index: 14,09187 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Yellow to Green clear liquid |
Concentration (Nonaqueous Titration) | 1.0 to 1.1 mol/L |
Water | max. 7.0 % |
TBHF-HF (neutralization titration) | max. 2.0 % |