Imprimer
Chlorure d'acétylcholine 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: (2-Acetoxyethyl)trimethylammonium chloride, 2-(Acetyloxy)-N,N,N-trimethylethanaminium chloride, 2-Acetoxy-N,N,N-trimethylethanaminium chloride
159170050 159171000 159175000
ACRO159170050EA 28.1 EUR
ACRO159170050 ACRO159171000 ACRO159175000
Chlorure d'acétylcholine 99%
Chlorure d'acétylcholine
Formule: H₃CC(O)O(CH₂)₂N(CH₃)₃Cl
Point de fusion: 149…152 °C
Densité: 1,263 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011698
Numéro CAS: 60-31-1
EINECS: 200-468-8
Merck Index: 13,00089
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 146 to 151 °C
Titration Argentometric ≥98.5 % (on dried basis)
Loss on drying ≤1.0 % (105 °C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.2 %
pH 5.2 to 9.2 (5 % in water)
Titration after Ion exchange ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.02 %
Arsenic (As) ≤0.0001 %
Calcium (Ca) ≤0.02 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.01 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %