Tétraméthylammonium chlorure pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
|
Danger
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22156.0250
8.22156.1000
8.22156.9010
8.22156.5000
8.22156.0250EA
56.4
EUR
8.22156.0250
8.22156.1000
8.22156.9010
8.22156.5000
Tétraméthylammonium chlorure pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Tétraméthylammonium chlorure
Formule:
(CH₃)₄NCl Point de fusion: > 300 °C Densité: 1.169 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: >100 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011628 Numéro CAS: 75-57-0 EINECS: 200-880-8 ONU: 2811 ADR: 6.1,II |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point |
|
Molar Mass | 109.60 g/mol |
Vapor Pressure | (20 °C) |
Flash Point |
|
Density | 1.17 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6 - 8 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic Materials |